Drukuj
Samoprzylepna folia uszczelniająca do mikropłytek, QuickSeal Gas Perm™
Dostawca: iST Scientific Ltd
IST-124-080SS IST-124-080LR IST-124-080LS IST-124-080SR IST-124-080TS
731-0622EA 1390 PLN
731-0622 731-0619 731-0621 731-0620 731-0623
Samoprzylepna folia uszczelniająca do mikropłytek, QuickSeal Gas Perm™
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Transparent perforated gas permeable film. Suitable for bacterial culture, eukaryotic cell culture.
  • Peelable and pierceable
  • Seal integrity range: −20 to +80 °C