Drukuj
Dozownik elektroniczny, Multipette® E3 / E3x
Dostawca: EPPENDORF
4987000.010 4987000.029 4987000.371 4987000.380
613-3892EA 4280 PLN
613-3892 613-3893 613-5189 613-5190
Dozownik elektroniczny, Multipette® E3 / E3x
Pipety Dozowniki seryjne
This pipette enables precise pipetting from 1 μl to 50 ml and makes long pipetting series faster and easier. The aspirated liquid can be dispensed up to 100 times without a refill making the Multipette® the ideal tool for filling plates or large series of tubes (e.g., nucleic acid purification kits).
  • Do użytku z Eppendorf Combitips advanced®: Automatyczne rozpoznawanie końcówki Combitip
  • Regulacja prędkości: Możliwość programowania prędkości pobierania i dozowania w celu uzyskania najwyższej precyzji i zapobiegania pryskaniu
  • Ergonomiczny jednoprzyciskowy wyrzutnik końcówek: Umożliwia pracę jedną ręką
  • Chip RFID zawiera najważnieszje dane dotyczące pipety (nr seryjny, objętość dozowania, i więcej)
  • Duży podświetlany i kolorowy wyświetlacz zapewnia mniejsze obciążenie oczu podczas czytania
  • Wyświetlacz pokazuje wybrane parametery; udowodniona intuicyjna nawigacja
  • 9 różnych języków do wyboru
Tryby operacyjne:
Model E3: dozowanie, dozowanie automatyczne, pipetowanie
Model E3x: dozowanie, dozowanie automatyczne, pobieranie, pipetowanie, miareczkowanie, wykonywanie rozcieńczeń seryjnych, tryb złożonego pobierania i dozowania
* Współpracuje z Windows 7/8/Vista.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z pakietem mieszanym Combitips advanced® (po 1 Combitip z każdego rozmiaru).