Drukuj
Węże do wody chłodzącej
Dostawca: LAUDA
RKJ033 RKJ031 RKJ103 RKJ104 RKJ105 RKJ032
LAUDRKJ033EA 246 PLN
LAUDRKJ033 LAUDRKJ031 LAUDRKJ103 LAUDRKJ104 LAUDRKJ105 LAUDRKJ032
Węże do wody chłodzącej
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
EPDM tubing, reinforced.
Special polymer tubings for high pressure. Not suitable for Ultra 350 and mineral oils.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable