Drukuj
Korki spustowe do łaźni wodnych SAP i JBN
Dostawca: Grant
GRANUWB-DSEA 141 PLN
GRANUWB-DS
Korki spustowe do łaźni wodnych SAP i JBN
Korki Korki z PE/LDPE/HDPE
Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.