Drukuj
Rękawice elektroodporne, Electrosoft Composite CL 1
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2092017/10 2092017/9
DALL2092017/10EA 0 PLN
DALL2092017/10 DALL2092017/9
Rękawice elektroodporne, Electrosoft Composite CL 1
Rękawice
Rękawice izolacyjne z naturalnego lateksu z warstwą zewnętrzną w pomarańczowym polichloroprenie do prac elektrycznych przy maksymalnym napięciu 7500 woltów.
  • Ergonomiczny kształt i lekko pudrowane wnętrze sprawiają, że rękawica łatwo się zakłada i ściąga
  • Naturalna baza lateksowa zapewnia wysoką charakterystykę dielektryczną
  • Wykończenie antypoślizgowe na palcach
  • Grubość zapewnia dobrą sprawność, a jednocześnie zapewnia ochronę do 7500 woltów
  • Wydajność łuku elektrycznego 60,3 cal/cm²
Mogą być stosowane bez skórzanej rękawicy.
Certyfikaty: EN 60903-2003, CEI 903-2002; Kat. III