Drukuj
Płuczka komórkowa, CW 3
Dostawca: Thermo Scientific
75007405 75007406
720-2858EA 90240 PLN
720-2858 521-2652
Płuczka komórkowa, CW 3
Wirówki Wirówki nastołowe
Ta kompaktowa myjka została zaprojektowana w celu zapewnienia dokładnego, powtarzalnego mycia komórek krwi, do 24 probówek na cykl.
  • W pełni zautomatyzowany cykl prania z zaprogramowanymi programami oszczędza czas
  • Tryb ręczny dostępny do mycia komórek krok po kroku, umożliwiając zamknięte monitorowanie procesu prania
  • Panel ustawiania warunków pozwala na bardziej elastyczne protokoły w celu zoptymalizowania wydajności prania
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki sterowaniu za pomocą klawiatury i łatwym do odczytania wyświetlaczom cyfrowym
  • Automatyczne powiadomienia wskazują, czy poziom soli fizjologicznej jest niski i czy bieg jest zakończony
CW 3 obsługuje najpopularniejsze aplikacje wymagające automatycznego mycia komórek krwi, takie jak kompatybilność z ABO, testowanie Rh, dopasowanie krzyżowe i procedura Coombsa.
Finish washing 24 samples in as little as 3 minutes, achieve optimal corpuscle dryness by setting desired decanting speed, Improve corpuscle washing with optional overflow method during centrifugation step, save time with pre-set programs in automatic mode, four stage display: wash, centrifuge, decant, agitate, manual mode available to wash the cells step-by-step, allowing closed monitoring of washing process, tube racks with red and blue number labeling for easy sample balancing, automatic alerts for low or disrupted saline level and for a completed run, view port on top of unit is available for speed calibration, reduces risk of cross-contamination with the saline distributor mounted directly on top of the rotor, stainless steel rotor body enhances system durability, Low-maintenance design with easy-to-change pump tubing, cleaning convenience with easy-to-remove catch basin, rotor and rotating bowl.
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez rotora. 12- lub 24-miejscowy zespół wirnika należy zamawiać osobno.