Drukuj
, BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, activated, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Sita molekularne (cząsteczkowe) A3
Management of Change (MOC) category = N
2710-01EA 973 PLN
2710-01 2710-05
, BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, activated, J.T.Baker®
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 308080-99-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 %
Loss on Drying at 150°C ≤ 5 %
Mesh - Thru U.S. No. 12 Sieve = 20 %