Drukuj
Lampy spektralne, OSRAM
Dostawca: DIDALAB
POD068380 POD068360 POD068400 POD068420 POD068440 POD068450 POD068480
DIDAPOD068380EA 4150 PLN
DIDAPOD068380 DIDAPOD068360 DIDAPOD068400 DIDAPOD068420 DIDAPOD068440 DIDAPOD068450 DIDAPOD068480
Lampy spektralne, OSRAM
Oświetlenie Lampy spektralne
Nine pin socket spectral lamps with dimensions (Hר) 107×21 mm, operated with 1 Amp fixed current.