Zestaw do badańia przepływu alargenów IIR
Dostawca: HYSERVE
1500001
1500002
1500004
SCIL1500001EA
2030
PLN
SCIL1500001
SCIL1500002
SCIL1500004
Zestaw do badańia przepływu alargenów IIR
Systemy do testów mikrobiologicznych
Zestawy testów mikrobiologicznych
Szybkie testy płytkowe
To detect allergen in highly processed foods by special extraction solution and unique antibody. This lateral-flow test is a high-performance qualitative assay.
- Easy to use and fast assay
- Available for various samples
- 20 sticks/kit