Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z gwintem
Dostawca: EP SCIENTIFIC
013-1000BP 013-0250BP 013-0500BP
EPSC013-1000BPEA 1160 PLN
EPSC013-1000BP EPSC013-0250BP EPSC013-0500BP
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z gwintem
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty.
  • Wąska szyjka do precyzyjnego nalewania
  • Smukła konstrukcja butelki zapewnia łatwy chwyt i obsługę
  • Do pobierania próbek ogólnego przeznaczenia, gdzie czyszczenie i certyfikacja nie są wymagane lub są gotowe do własnych procedur czyszczenia i certyfikacji
Okrągłe butelki z wąską szyjką są pojemnikami ogólnego przeznaczenia, które są nieprzetworzone i nie są certyfikowane.
Informacje do zamówienia: Opakowanie zbiorcze, nakrętki należy zamawiać osobno.