Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, z zakrętką
Dostawca: EP SCIENTIFIC
S329-0250 S349-0250 V349-1000
EPSCS329-0250EA 517 PLN
EPSCS329-0250 EPSCS349-0250 EPSCV349-1000
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, z zakrętką
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, typ III, bezbarwne lub oranżowe, nieprzetworzone lub certyfikowane.
  • Idealne do próbek wody.
  • Butelki oranżowe są zalecane do analitów wrażliwych na światło.
  • Białe zakrętki PP z niezwiązaną septą silikonową z PTFE.
  • Karton oklejony taśmą zabezpieczającą, chroniącą przed niepożądanym otwarciem
Butelka szklana z wąską szyją z zamknięciem z septą, zaprojektowana do badania lotnych związków organicznych (VOA). Zakrętki z uformowanym pierścieniem, który utrzymuje septę na właściwym miejscu, bez spajania jej z nakrętką, dzięki czemu może ona być łatwo usunięta i wymieniona, jeżeli zajdzie potrzeba.
Certyfikowane w celu spełnienia standardów wydajności EPA dla metali, cyjanków i fluorków.