Drukuj
Rękawiczki nitrylowe Solo 999
Dostawca: MAPA
34999026 34999027 34999438 34999439
112-5615EA 228 PLN
112-5615 112-5616 112-5617 112-5618
Rękawiczki nitrylowe Solo 999
Rękawice
Te jednorazowe nitrylowe rękawice zapewniają doskonałą ochronę mechaniczną. Idealnie nadają się do użytku w zaolejonych środowiskach.
  • Doskonała zręczność dzięki zmniejszonej grubości materiału
  • Chlorowane wnętrze: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
  • Gładkie, z żwirowanymi koniuszkami palców dla lepszej przyczepności
  • Zalecany dla osób uczulonych na białka kauczuku naturalnego
Typowe zastosowania to: Montaż małych części zaolejonych, praca z materiałami kompozytowymi (żywicami), zadania laboratoryjne, wytwarzanie leków, przygotowanie farmaceutyczne, badania, analizy i obsługa precyzyjnych części.
Certyfikaty: EN ISO 374 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III.