Drukuj
Probówki do mineralizacji, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
TJ15/16/1 TJ250/42/6 TJ100/26/3 TJ75/26/3
212-7486EA 480 PLN
212-7486 212-7485 BIBBTJ100/26/3 BIBBTJ75/26/3
Probówki do mineralizacji, Quickfit®
Probówki Probówki do mineralizacji
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Designed for use with block heaters. Ground socket to accept air condensers.