Drukuj
Standardowe złącza szlifowane
Dostawca: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
1044 1047 1030 1045 1031 1033 1032 1046 1043
QUTW1044EA 458 PLN
QUTW1044 QUTW1047 QUTW1030 QUTW1045 QUTW1031 QUTW1033 QUTW1032 QUTW1046 QUTW1043
Standardowe złącza szlifowane
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
Connections, quartz glass, with standard ground joint according to DIN 12 249.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving high resistance to temperature changes.