Drukuj
Butelki, wąska szyjka, kwadratowe
Dostawca: RIXIUS
1-1201-0100-32 1-1201-0250-32 1-1201-0500-32 1-1201-1000-45 1-1201-010032W
RIXI1-1201-0100-32EA 1360 PLN
RIXI1-1201-0100-32 215-4748 215-4749 215-4750 215-4747
Butelki, wąska szyjka, kwadratowe
Butelki i butle Butelki szklane
Kwadratowe butelki, szkło sodowo-wapniowe, oranżowe, z osłoną, bez nakrętek. Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Stabilne, antypoślizgowe
  • Do zastosowań bez wysokich obciążeń cieplnych
  • Nakrętki są zamawiane osobno