Drukuj
Butelki do pobierania próbek wody, wąska szyjka, Cubitainer®
Dostawca: EP SCIENTIFIC
314-0005 314-0001 314-0025 114-0001 114-0025 114-1000 314-1000
EPSC314-0005EA 596 PLN
EPSC314-0005 EPSC314-0001 EPSC314-0025 EPSC114-0001 EPSC114-0025 EPSC114-1000 EPSC314-1000
Butelki do pobierania próbek wody, wąska szyjka, Cubitainer®
Butelki i butle Butelki do próbek wody
Cubitainers™ are designed for the efficient storage and transport. Recommended for collecting water samples and other low viscosity liquids to be analysed for inorganic trace analytes.
  • Lekkie i wydajne rozwiązanie dla odległych lokalizacji, w których opcje transportu zmotoryzowanego są ograniczone
  • Składany, gdy jest pusty, dla efektywnego przechowywania i transportu, lub dla wydajnego pakowania w małe przestrzenie, takie jak plecaki do zdalnego wypróbowywania wypraw
  • Nieprzetworzony pojemnik jest zmontowany i gotowy do własnego czyszczenia
  • Z białą nakrętką PP z powłoką LDPE (złożoną)
Certyfikowane pojemniki spełniają lub przewyższają normy EPA dotyczące metali, cyjanków i fluorków. Obejmuje on w przypadku i kod kreskowy z numerem partii dla identyfikowalności, bez dołączonych etykiet analitycznych.