Drukuj
Rejestrator temperatury graficzny, kołowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
HERA6383-6EA 15550 PLN
HERA6383-6
Rejestrator temperatury graficzny, kołowy
Przyrządy rejestrujące Nagrywarki / rejestratory
These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
  • Record seven-day history on 150 mm charts with pressure sensitive chart paper
  • No inking is required