Drukuj
Butelki czyste
Dostawca: EP SCIENTIFIC
120-04A/LP 114-060A/LP 140-40C/LP 120-02A/LP 114-125CT/LP 110-80A/LP 111-04A/LP 112-01A/LP 113-500A/LP 114-125A/LP 114-250A/LP 114-250C/LP
EPSC120-04A/LPEA 1930 PLN
EPSC120-04A/LP EPSC114-060A/LP EPSC140-40C/LP EPSC120-02A/LP EPSC114-125CT/LP EPSC110-80A/LP EPSC111-04A/LP EPSC112-01A/LP EPSC113-500A/LP EPSC114-125A/LP EPSC114-250A/LP EPSC114-250C/LP
Butelki czyste
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło, oranżowe, z nakrętką PP.
  • Szkło oranżowe chroni substancje chemiczne wrażliwe na światło.
  • Nakrętki PP bez substancji klejących.
  • Z dołączonymi nakrętkami
Chroni jakość Państwa produktów lub próbek laboratoryjnych Szklane pojemniki z certyfikowaną zawartością cząsteczek zostały przetestowane i posiadają certyfikat spełniający kryteria niskiej zawartości cząsteczek; wykonane tak, aby zawierały zaledwie 5 cząsteczek na milimetr > 0.5 mikorna. Idealne do przygotowania i przechowywania wzorców, wody dejonizowanej i próbek do analizy cząstek oraz przechowywania i pakowania chemikaliów, odczynników i proszków.