Drukuj
Butelki z wąską szyjką, ze szkła oranżowego typu Boston z zakrętkąmi
Dostawca: EP SCIENTIFIC
145-4000 145-2360 345-2360 345-4000 245-4000 245-2360
EPSC145-4000EA 931 PLN
EPSC145-4000 EPSC145-2360 EPSC345-2360 EPSC345-4000 EPSC245-4000 EPSC245-2360
Butelki z wąską szyjką, ze szkła oranżowego typu Boston z zakrętkąmi
Butelki i butle Butelki do próbek wody
Type III Szkło oranżowe sodowo-wapniowe, z nakrętką.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
Przeznaczony do pobierania próbek wody dla różnych organicznych i nieorganicznych analitów docelowych, w których wymagana jest ochrona przed światłem.
Certyfikaty: Certyfikowany w celu spełnienia wymagań EPA dla półlotnych analiz organicznych, pestycydów, PCB i metali. Dostępne Certyfikowane w celu spełnienia specyfikacji EPA dla półlotnych analiz organicznych, pestycydów, PCB i metali, Przetwarzane w ten sam sposób, co certyfikowane dzbanki, ale bez dokumentacji certyfikacyjnej, lub Nieprzetworzone i gotowe do własnej procedury czyszczenia.