Drukuj
Rękawiczki nitrylowe Venitactyl
Dostawca: DELTA PLUS
V1420B10009 V1400B100/6.5 V1400B100/7.5 V1400B100/8.5 V1400PB100/7.5 V1400B100/9.5 V1420B100/8.5 V1420B1000/6.5
DELPV1420B10009EA 114 PLN
DELPV1420B10009 DELPV1400B100/6.5 DELPV1400B100/7.5 DELPV1400B100/8.5 DELPV1400PB100/7.5 DELPV1400B100/9.5 DELPV1420B100/8.5 DELPV1420B1000/6.5
Rękawiczki nitrylowe Venitactyl
Rękawice
Te jednorazowe rękawiczki zapewniają ochronę przed produktami chemicznymi (sporadyczny kontakt).
  • Niesterylne, pudrowane lub bezpudrowe, gładkie wykończenie
  • Wodoodporne i szczelne
  • Elastyczność, giętkość i zapewniający dobre czucie
  • Bez lateksu: Brak ryzyka alergii
  • Kolor niebieski sprawia, że są łatwe w użyciu: Idealny do stosowania w przemyśle spożywczym
Nadaje się do stosowania w przetwórstwie spożywczym, środowisku przemysłowym, przemyśle chemicznym i higienicznym.
Certyfikaty: EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością