Drukuj
Butelki do próbek, wąska/szeroka szyjka, HDPE
Dostawca: EP SCIENTIFIC
N411-0125 N411-0250 N319-1000 N311-0500 N311-0500BPC N311-1000 N311-1000BPC N319-0125 N311-0250 N319-0500 N311-0125BPC N411-0500 N319-0250 N311-0250BPC N301-0125 N301-0250 N301-0500 N301-1000 N311-0125
216-4433EA 2130 PLN
216-4433 216-4434 EPSCN319-1000 EPSCN311-0500 EPSCN311-0500BPC EPSCN311-1000 EPSCN311-1000BPC EPSCN319-0125 EPSCN311-0250 EPSCN319-0500 EPSCN311-0125BPC EPSCN411-0500 EPSCN319-0250 EPSCN311-0250BPC EPSCN301-0125 EPSCN301-0250 EPSCN301-0500 EPSCN301-1000 EPSCN311-0125
Butelki do próbek, wąska/szeroka szyjka, HDPE
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, sterylny, z szczelnym zamknięciem z PP / HDPE.
  • Wąskie usta zapewniają łatwą obsługę i precyzyjne wylewanie
  • Szerokie usta dla łatwego aseptycznego napełniania
  • Szczelne i odporne na pęknięcia
  • Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie lub przekroczenie standardów EPA dotyczących metali, cyjanku i fluoru
  • Każdy pojemnik z indywidualnym kodem kreskowym z numerem partii i niepowtarzalnym numerem pojemnika
Zalecany do zbierania próbek wody i innych płynnych próbek środowiskowych, szczególnie w krytycznych projektach, w których przechowywanie próbek iWięcej informacji o produkcie