Drukuj
Zestawy półek do zamrażarek niskotemperaturowych HERAfreeze®
Dostawca: Thermo Scientific
SK700 SK600 SK500 SK300 SK400
HERASK700EA 1960 PLN
HERASK700 HERASK600 HERASK500 HERASK300 HERASK400
Zestawy półek do zamrażarek niskotemperaturowych HERAfreeze®
Meble Regały i szafki
Maximise storage space with Thermo Scientific™ Shelf Kits for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers; designed for use with with Thermo Scientific™ Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF, and TSU Series freezers.