dimetylosulfotlenek ≥99.99% (by anhydrous basis), PESTINORM® for headspace gas chromatography
Dostawca: VWR Chemicals
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85396.290EA
1130
PLN
85396.290
85396.320
dimetylosulfotlenek ≥99.99% (by anhydrous basis), PESTINORM® for headspace gas chromatography
dimetylosulfotlenek
Formuła:
(CH₃)₂SO Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3 REACH: 01-2119431362-50 Klasyfikacja Merck : 13,03285 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003% w/w |
Water (KF) | max. 0.05% w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1 µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10 µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50 µg/g |
Transmittance (350 nm) | Min. 95.0 % |
Transmittance (400 nm) | Min. 98.0 % |
Headspace test for O.V.I's | Passes test |