N,N-Dimetyloformamid 99.0-100.00%, PESTINORM® for headspace gas chromatography
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85395.290EA
1070
PLN
85395.290
85395.320
N,N-Dimetyloformamid 99.0-100.00%, PESTINORM® for headspace gas chromatography
N,N-Dimetyloformamid
Formuła:
HCON(CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 153 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,949 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003284 Numer CAS: 68-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5 Jednostka: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Klasyfikacja Merck : 13,03269 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003%w/w |
Water (KF) | max. 0.05%w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50µg/g |
Application HS-GC (standard measurement) | Passes test |
Headspace test for O.V.I's | Passes test |