Drukuj
Rękawice ogólnego zastosowania, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Dostawca: Ansell
97-013/9 97-013/11 97-013/10 97-013/7 97-013/8
ANSE97-013/9EA 858 PLN
ANSE97-013/9 ANSE97-013/11 ANSE97-013/10 ANSE97-013/7 ANSE97-013/8
Rękawice ogólnego zastosowania, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Rękawice
Te rękawice zapewniają doskonałą widoczność dzięki jasnopomarańczowej wyściółce wykonanej z tkaniny Techcor® / Spandex / poliester oraz trwałej powłoce z pomarańczowego nitrylu / PU. Wyjątkowa odporność na ścieranie i średni poziom cięcia pozwala na różnorodne zastosowania w wielu aplikacjach.
  • Idealne dopasowanie zapewnia wygodę, zręczność i maksymalną kontrolę podczas codziennego użytkowania na wymagających zleceniach
  • Lepsza widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych poprawi bezpieczeństwo
  • Podszewka Techcor® zapewnia lepszą ochronę przed przecięciem i przetarciem
Idealne do zadań, które wymagają lepszej widoczności, takich jak kopanie, stolarka, naprawa i konserwacja oraz aplikacje montażowe. Nadają się również do cięcia / pracy z maszynami, które wymagają podwyższonego poziomu ochrony przed przecięciem i obróbki materiałów ściernych lub materiałów o dużej wytrzymałości.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X32B); Kat. II