Drukuj
VWR®, butelki do wytrząsarki obrotowej
Dostawca: VWR Collection
734-2749EA 1670 PLN
734-2749 734-2750 734-2752 734-3248 734-3249 734-3250 734-3251 734-3368 734-3369
VWR®, butelki do wytrząsarki obrotowej
Butelki i butle Butelki typu "roller"
Butelki obrotowe są optymalnymi naczyniami do wzrostu i namnażania komórek na dużą skalę i są odpowiednie zarówno do zastosowań badawczych, jak i produkcyjnych, w tym do wzrostu komórek ssaków w celu propagacji wirusa i bioprodukcji.
  • Nakrętki mają duże radełkowanie dla łatwiejszego chwytu
  • W systemach otwartych i zamkniętych można stosować dwa różne tryby nasadki
  • Każda butelka zawiera wydruki z jedwabiu
  • Nie pirogeniczny
  • Zakres temperatury: –20 do +50 °C
  • Każdy karton zawiera oznaczony numer partii
Naczynia te pasują do automatyzacji i pasują doWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable Niski wpływ na produkcję
Certyfikacja środowiskowa ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M