Drukuj
Cylindry pomiarowe do mieszania, wysokie, klasa A, szkło borokrzemianowe, z certyfikatem DAkkS, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
DAKKS32438 DAKKS32448
BRNDDAKKS32438EA 550 PLN
BRNDDAKKS32438 BRNDDAKKS32448
Cylindry pomiarowe do mieszania, wysokie, klasa A, szkło borokrzemianowe, z certyfikatem DAkkS, BLAUBRAND®
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass 3.3, class A, conformity certified.
  • With DAkkS calibration certificate
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal glass base, PP stopper (except for 612-5028 and 612-5029 octagonal PE stopper)
  • Ring marks at major graduations, marks and inscriptions in high contrast blue enamel
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788