Drukuj
Wkraplacze, cylindryczne, z wyrównaniem ciśnienia
Dostawca: witeg Labortechnik
1.895.104 1.895.105 1.895.106
WITG1.895.104EA 1150 PLN
WITG1.895.104 WITG1.895.105 WITG1.895.106
Wkraplacze, cylindryczne, z wyrównaniem ciśnienia
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Borosilicate glass, clear, with PTFE key.
  • Cylindrical, graduated
  • Drip-nozzle with pressure equalizer and screw-thread retaining nut
  • With interchangeable valve made out of PTFE