Drukuj
Pipety jednomiarowe, BLAUBRAND®, certyfikat DakkS
Dostawca: Brand
DAKKS29723 DAKKS29725 DAKKS29727 DAKKS29732 DAKKS29721 DAKKS29722
BRNDDAKKS29723EA 504 PLN
BRNDDAKKS29723 BRNDDAKKS29725 BRNDDAKKS29727 BRNDDAKKS29732 BRNDDAKKS29721 BRNDDAKKS29722
Pipety jednomiarowe, BLAUBRAND®, certyfikat DakkS
Pipety Pipety jednomiarowe
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Supplied with DAkkS certificate
Certyfikaty: DIN EN ISO 648; DE-M marking