Drukuj
Rękawice przemysłowe, HyFlex® 11-423 / 11-427
Dostawca: Ansell
11-423/7 11-423/8 11-423/11 11-423/10 11-423/9 11-427/8 11-427/7 11-427/9 11-427/10 11-423/6
112-4913EA 882 PLN
112-4913 112-4914 112-4912 112-4911 112-4915 112-4918 112-4917 112-4919 112-4916 ANSE11-423/6
Rękawice przemysłowe, HyFlex® 11-423 / 11-427
Rękawice
Te bezszwowe dzianinowe rękawiczki są wykonane z włókien o wysokiej wydajności i wysokiej widoczności, z zastosowaniem technologii Intercept ™. Są one pokryte ¾ powłoką PU / nitrylową na bazie wody lub powłoką dłoni.
  • Water-based process environmentally friendly innovative coating
  • Silicone-free and DMF-free
  • Water and oil repellent treatment on both liner and coating
  • Good abrasion and blade cut resistance
  • Heat resistant up to 100 °C
  • With colour coded button (orange) indicating the cut level: 1 (green), 3 (orange), 5 (red)
  • Oeko-Tex® certified
Ideal for use in aeronautics, in the assembly of metal parts and white goods, for finishing works and glass manufacturing, as well as for cutting small dry or lightly oiled parts.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X32B), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością