Drukuj
Rękawice chemoodporne, TevuChem® 765
Dostawca: KCL by Honeywell
765.10 765.11 765.8 765.9
112-4394EA 20730 PLN
112-4394 112-4395 112-4396 112-4397
Rękawice chemoodporne, TevuChem® 765
Rękawice
Te dwuwarstwowe rękawice wykonane z pianki nitrylowej / nitrylu i bawełnianej podszewki zapewniają bardzo dobrą odporność chemiczną na węglowodory alifatyczne i oleje mineralne.
  • Superior grip when handling wet and oily parts
  • Excellent chemical resistance and good mechanical properties
  • Very flexible, ergonomic fit
  • Latex-free
Idealny do stosowania w produkcji ropy naftowej, przemyśle petrochemicznym, przemyśle metalowym i drukarniach.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL < 0,65