Drukuj
Butelki do pobierania próbek wody, z szeroką szyjką, bursztynowe o krótkim profilu
Dostawca: EP SCIENTIFIC
140-0120 340-0060 340-0120 340-0250 140-0250 240-0120 240-0060
EPSC140-0120EA 608 PLN
EPSC140-0120 EPSC340-0060 EPSC340-0120 EPSC340-0250 EPSC140-0250 EPSC240-0120 EPSC240-0060
Butelki do pobierania próbek wody, z szeroką szyjką, bursztynowe o krótkim profilu
Butelki i butle Butelki do próbek wody
Słoiki te, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego typu III, oranżowe, z białą nakrywką PP z powłoką LDPE, są przeznaczone do zbierania próbek gleby, szlamu i odpadów dla różnych organicznych i nieorganicznych analitów docelowych, w których wymagana jest ochrona przed światłem.
  • Certified spełnienie specyfikacji EPA opartej na wydajności dla półlotnych związków organicznych, pestycydów, PCB i metali
  • Processed w taki sam sposób jak certyfikowane słoiki, ale bez dokumentacji certyfikacyjnej
  • Unprocessed i gotowe do własnej procedury czyszczenia
  • Zamknięcia montowane na butelkach
Dodatkowe informacje: Certyfikowane słoiki dostarczane wraz z certyfikatem analizy (CofA) w opakowaniu i opatrzone kodami kreskowymi z numerem partii w celu zapewnienia identyfikowalności.
Sposób pakowania: Karton jest zapieczętowany taśmą zabezpieczającą zapewniającą dowód naruszenia. Opakowanie z przegródką z płyty wiórowej do amortyzacji i zapobiegania pękaniu; opakowanie wymagane do wysyłki.