Drukuj
Rękawice nitrylowe, Microflex® 93-852
Dostawca: Ansell
93-852/7.5-8 93-852/8.5-9 93-852/9.5-10 93-852/5.5-6 93-852/6.5-7
112-4332EA 186 PLN
112-4332 112-4333 112-4334 112-4330 112-4331
Rękawice nitrylowe, Microflex® 93-852
Rękawice
Wyraźny kolor Microflex® 93-852 ukrywa plamy i zapewnia kontrastowe tło do identyfikacji jaśniejszych kolorów materiałów. Zapewnia wyjątkową wytrzymałość na rozciąganie i elastyczność, pozwalając dłoniom swobodnie i wygodnie się poruszać, a w pełni teksturowana konstrukcja i niepieniąca się formuła zapewniają pewny i spójny chwyt.
  • Nie sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie
  • Nie zawierają lateksu ani pudru, z naturalnej gumy, aby chronić użytkowników przed alergiami skórnymi, podrażnieniami i suchością skóry
  • W pełni teksturowana konstrukcja i niepieniąca się formuła umożliwiają noszenie pewnej przyczepności na mokro podczas przenoszenia przedmiotów
  • Chlorowane dla łatwiejszego zakładania
  • Antystatyczna zgodnie z EN 1149
Idealne do stosowania w testach analitycznych, przetwórstwie spożywczym, biotechnologii, zastosowaniach laboratoryjnych, lekkich pracach montażowych, pracach konserwacyjnych, czyszczących i produkcji farmaceutycznej.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością