Drukuj
Opakowania zbiorcze do preparatywnych kolumn HPLC, Nośniki fazy odwróconej SepTech™ C18
Dostawca: VARIAN
A80600100G A8060001KG A8150001KG A81500100G
VARIA80600100GEA 6020 PLN
VARIA80600100G VARIA8060001KG VARIA8150001KG VARIA81500100G
Opakowania zbiorcze do preparatywnych kolumn HPLC, Nośniki fazy odwróconej SepTech™ C18
Sorbenty chromatograficzne Sorbenty do HPLC
SepTech™ C18 bulk media, designed for high performance separations at high capacity. The two pore sizes, 60 Å and 150 Å, have been optimised to give high capacity for small molecules and larger natural molecules and peptides, respectively.