Drukuj
Dysperser ampułek do płukania oczu, QuickRinse
Dostawca: Plum Safety
4632 5160
118-0550EA 171 PLN
118-0550 118-0481
Dysperser ampułek do płukania oczu, QuickRinse
Artykuły pierwszej pomocy Stacje do płukania oczu
This wall-mountable dispenser contains 10 (2×5) ampoules with 20 ml of 0,9 % sterile sodium chloride eyewash solution.
  • Quick, easy and hygienic help for rinsing dust and dirt out of the eyes
  • Compact station is easy to mount on the wall
  • Station is refillable
Shelf life: 3 years (when unopened)
W×H: 230×135 mm