Drukuj
VWR® Test koagulazy
Dostawca: VWR Chemicals
673030ZLEA 149 PLN
673030ZL 673333ZL
VWR® Test koagulazy
Systemy do testów mikrobiologicznych Testy na obecność mikroorganizmów
Confirmative test for coagulase-positive Staphylococcus.
  • Formulated according to ISO 6888-1
  • Can be used to differentiate Staphylococcus aureus from coagulase-negative Staphylococci