Drukuj
Zlewki miarowe z uchwytem
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
47020030 47020066 47020048 47020024 47020060
HECH47020030EA 150 PLN
HECH47020030 HECH47020066 HECH47020048 HECH47020024 HECH47020060
Zlewki miarowe z uchwytem
Zlewki
Porcelana, biała glazurowana.
  • Wyjątkowa odporność chemiczna Bardzo dobra odporność na temperature Wytrzymała, solidna konstrukcja
Cylindryczne, z wylewem. Z bardzo łatwymi do odczytania wewnętrznym podziałkami.