Drukuj
Ruchome studzienki z pojemnikamii do przechowywania
Dostawca: asecos
23041 23042
MSGA23041EA 2240 PLN
MSGA23041 MSGA23042
Ruchome studzienki z pojemnikamii do przechowywania
Składowanie beczek
Painted or galvanised steel.
  • Easy to move by 2 swivel and 2 fixed wheels and push bar
For the storage of flammable and water hazardous liquids.