Oxoid biochemiczne system identyfikacji (O.B.I.S.)
Dostawca: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
ID0570M
ID0580M
ID0600M
OXOIID0570MEA
1440
PLN
OXOIID0570M
OXOIID0580M
OXOIID0600M
Oxoid biochemiczne system identyfikacji (O.B.I.S.)
Systemy do testów mikrobiologicznych
Testy enzymatyczne
The Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) is a rapid colorimetric test for the determination of biochemical activity in microorganisms. It is a rapid screening method for differentiation of other species.
- Reduces the need for full biochemical identification of all suspect colonies