Drukuj
Płytki kontaktowe, napromieniowane gamma, potrójnie pakowane, ICR (izolator, pomieszczenie czyste)
Dostawca: MERCK LIFE SCIENCE
1460690120 1460010020 1460010120 1460050120 1460050020 1460500020 1460690020 1460760120
HEIP1460690120EA 3410 PLN
HEIP1460690120 HEIP1460010020 HEIP1460010120 HEIP1460050120 HEIP1460050020 HEIP1460500020 HEIP1460690020 HEIP1460760120
Płytki kontaktowe, napromieniowane gamma, potrójnie pakowane, ICR (izolator, pomieszczenie czyste)
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia
A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean rooms and isolators. ICRplus settle plates for efficient anaerobic incubation in isolators and clean rooms.
  • Gamma-irradiated
  • Triple-bagged
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable