Drukuj
Dejonizatory, seria podstawowa
Dostawca: HYDROLAB
DB-005-0K DB-015-0K DB-010-0K DB-025-0K
HYDRDB-005-0KEA 3460 PLN
HYDRDB-005-0K HYDRDB-015-0K HYDRDB-010-0K HYDRDB-025-0K
Dejonizatory, seria podstawowa
Systemy oczyszczania wody Dejonizatory
Demineralizatory serii BASIC to urządzenia do produkcji wody zdemineralizowanej wprost z wody wodociągowej. W pełni automatyczne i bezobsługowe urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje parametry wody. Deionizatory serii BASIC stanowią źródło wody o wysokiej czystości chemicznej dla zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych.
  • Zasilane wodą wodociągową
  • Automatyka z systemem kontrolno-pomiarowym
  • Możliwośc samodzielnego serwisowania
PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI (II stopień wód).
Certyfikaty: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI (II stopień wód).