Drukuj
VWR® VAPOUR-Line, autoklawy pionowe z filtracją powietrza wylotowego (opcja FA)
Dostawca: VWR Collection
481-0782EA 102800 PLN
481-0782 481-0783 481-0784 481-0785 481-0786 481-0787 481-0795 481-0796 481-0797 481-0798
VWR® VAPOUR-Line, autoklawy pionowe z filtracją powietrza wylotowego (opcja FA)
Autoklawy Autoklawy (sterylizatory parowe)
Autoklawy VAPOUR-Line są idealne do sterylizacji mediów, sprzętu i odpadów. Przeznaczone do laboratoriów o poziomie bezpieczeństwa, wyposażone są w filtrację powietrza wywiewanego (opcja FA). Chroni to użytkowników i środowisko przed patogenami i genetycznie zmodyfikowanym materiałem, który jest wydmuchiwany z autoklawu do laboratorium podczas fazy odpowietrzania.
  • Łatwa instalacja, obsługa i serwis
  • Z lub bez zintegrowanego szybkiego chłodzenia cieczy
  • Filtracja powietrza wywiewanego
  • Filtr wgłębny z metalową obudową nie zniekształca
  • Zintegrowany licznik porcji
  • Sterylizacja inline elementu filtrującego podczas cyklu
  • Element filtrujący można łatwo wymienić
  • Sterylny element filtrujący 0,2µm z certyfikatem producenta na 200 partii
Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Avantor w celu uzyskania innych opcji.
Certyfikaty: Bezpieczny mechanizm zamknięcia zatwierdzony przez agencję TÜV