Drukuj
Mierniki wieloparametrowe, stołowe, HQd (HQ430d / HQ440d)
Dostawca: Hach
HQ430D9800002 HQ430D9800012 HQ440D9800002 HQ440D9800012
HACHHQ430D9800002EA 9710 PLN
HACHHQ430D9800002 665-0381 HACHHQ440D9800002 665-0382
Mierniki wieloparametrowe, stołowe, HQd (HQ430d / HQ440d)
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Te zaawansowane mierniki laboratoryjne z jednym lub dwoma kanałami wejściowymi są idealne do badania krytycznych parametrów jakości wody.
  • Pojedynczy lub podwójny kanał wejściowy dla pH, ORP, mV, temperatury, przewodności, TDS, zasolenia, DO i ISE: Do użytku z każdą elektrodą IntelliCAL™
  • Prosty interfejs użytkownika, który nie wymaga instrukcji obsługi ani szkolenia
  • Ukierunkowane procedury kalibracji i sprawdzania standardu redukują błędy kalibracji, podczas alarmów stabilizacji
  • Wewnętrzne porty USB ułatwiają transfer danych, urządzeń peryferyjnych, aktualizację oprogramowania oraz podłączenie do drukarki i klawiatury komputera PC
  • Komunikacja i dokumentacja w pełni zgodne z GLP
  • Bardzo jasny ekran i duży rozmiar czcionki ułatwiają odczyt wyników
The meters connect with smart probes (IntelliCAL™) that automatically recognise the testing parameter, calibration history, and method settings to minimise errors and set-up time. They are designed to withstand years of continuous lab use.
Informacje do zamówienia: Dostarczany z czterema bateriami, uniwersalnym zasilaczem, kablem USB i uchwytem na elektrody. Elektrody IntelliCAL™ należy zamawiać oddzielnie.