Drukuj
VWR®, Butelki do pobierania wody
Dostawca: VWR Collection
331-0278EA 568 PLN
331-0278 331-0286 VWRI331-0287.1 VWRI331-0288.1 VWRI331-0283.1 VWRI331-0278.1 VWRI331-0279.1 VWRI331-0280.1 VWRI331-0281.1 VWRI331-0282.1 VWRI331-0286.1 VWRI331-0287_U VWRI331-0288_U
VWR®, Butelki do pobierania wody
Butelki i butle Butelki do próbek wody
PET, dziewiczy, czystość spożywcza, z nakrętkami z PP.
  • Irradiated - sterile
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident closure to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Lekkie, trwałe butelki. Zabezpieczone zakrętki zaprojektowane do ochrony szyi przed zanieczyszczeniem Wybór dozowanych i rozłączonych butelek. Kwadratowe butelki dla lepszego przechowywania przy ograniczonej przestrzeni.
Niebieska nakrętka : Do naturalnej, nie chlorowanej wody bez tiosiarczanu sodu.
Czerwony korek: Do chlorowanej wody dozowanej 20 mg/L tiosiarczanu sodu.
Niebieskie nakrętki Do chlorowanej wody dozowanej 120 mg/L tiosiarczanu sodu.