Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, Lapren® 706
Dostawca: KCL by Honeywell
706.10 706.7 706.8 706.9
KCHL706.10EA 3970 PLN
KCHL706.10 KCHL706.7 KCHL706.8 KCHL706.9
Rękawice odporne chemicznie, Lapren® 706
Rękawice
Te lateksowe rękawice zawierają dużą ilość polichloroprenu, aby poprawić ich odporność chemiczną. Mieszanina surowców zapewnia wysoką elastyczność, a także dobrą wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość na rozdarcie.
  • Z bawełnianą podszewką, elastycznym mankietem i anatomicznym wzorem
  • Doskonała wrażliwość
  • Dobra przyczepność podczas pracy z mokrymi częściami
  • Wysoka giętkość w niskich temperaturach
  • Wysoka elastyczność, dobry komfort noszenia
Idealne do prac laboratoryjnych, czyszczenia, produkcji małych części, mechaniki precyzyjnej oraz w przemyśle elektronicznym. Certyfikat RAL Food sprawia, że rękawica nadaje się do manipulacji i przetwarzania żywności.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMPST), EN 388:2016 (1020X); Kat. III; AQL < 0,65
Dopuszczone do kontaktu z żywnością