Drukuj
Rękawice przemysłowe, RewoMech® 641
Dostawca: KCL by Honeywell
641.7 641.8 641.9 641.10 641.11 641.12
KCHL641.7EA 28190 PLN
KCHL641.7 KCHL641.8 KCHL641.9 KCHL641.10 KCHL641.11 KCHL641.12
Rękawice przemysłowe, RewoMech® 641
Rękawice
Te niezwykle wytrzymałe rękawice ze sztucznej skóry zapewniają dobrą ochronę podczas prac mechanicznych. Zapewniają dobrą przyczepność nawet przy mokrych częściach i chronią dłoń przed wilgocią i olejem dzięki wstawionej warstwie Tyvek®. Tył rękawicy wykonany jest z lekkiego, elastycznego materiału tekstylnego, co zapewnia idealne dopasowanie.
  • Oddychająca tkanina, bez utwardzania materiału: Alternatywa dla zwykłych skórzanych rękawiczek
  • Dobra wrażliwość na obsługę drobnych części
  • Mankiet regulowany dzięki zapięciu na rzepy
  • Z barierą wilgoci na dłoni
  • Materiał frotte do pochłaniania potu
  • Zmywalna i wielokrotnego użytku
Idealny do obróbki metalu i tworzyw sztucznych, inżynierii mechanicznej, czyszczenia i konserwacji, zadań montażowych oraz podczas pracy z częściami tłustymi i mokrymi.
Certyfikaty: EN 388 (1132); kat. II