Drukuj
Pudełko żyłyłkowe na jeden wafel fi 200 mm, seria Solopak®
Dostawca: Entegris
ENTEZ200-0203EA 0 PLN
ENTEZ200-0203 ENTEZ200-0101
Pudełko żyłyłkowe na jeden wafel fi 200 mm, seria Solopak®
Urządzenia do wafli Kasety pojedyncze do wafli
Polycarbonate, clear.
  • Material allows visual inspection without opening
  • Prevent wafer rotation and particle generation
  • Large top surface provide space for labelling
  • Pin-in-socket allows the shipper to be opened horizontally
It holds one wafer facedown or faceup in a conical pocket, contacting wafer edges alone.
Dimensions: 232×218×19 mm