Drukuj
Strzykawki autosamplera do autosamplerów HP 7670/71/72
Dostawca: Agilent
5182-9622 5182-9626 5182-9734 5182-9799
HEWL5182-9622EA 704 PLN
HEWL5182-9622 HEWL5182-9626 HEWL5182-9734 HEWL5182-9799
Strzykawki autosamplera do autosamplerów HP 7670/71/72
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
HP7670/71/72 autosampler syringes feature a long needle and regular plunger button for compatibility with HP 7670/71/72 autosamplers.