Drukuj
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Dostawca: Biotium
20234 20234-1
20234.EA 1830 PLN
20234. 20234-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Przeciwciała
Type: Secondary
Antigen: IgG (Sheep) (sheep IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 555 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Sheep
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Symbol antygenu IgG
Environmentally Preferable
Typ przeciwciała Secondary
Klonalność Poliklonalne
Koniugacja CF® 555
Reaktywność Sheep
Gospodarz Donkey
Izotyp
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemia Yes
ImmunoFluorescencja Yes
Cytometrii przepływowej Yes
Temperatura przechowywania Cool
Temperatura transportu Ice