Drukuj
VWR®, Nosidła do butelek
Dostawca: VWR
215-3582EA 313 PLN
215-3582
VWR®, Nosidła do butelek
Pojemniki transportowe Nosidła do butli
Szklane butelki są przeznaczone do przechowywania płynów, ale gdy się rozbiją, niebezpieczne płyny potencjalnie mieszają się z rozbitym szkłem. Ten uchwyt na butelki chroni ludzi i mienie przed odłamkami szkła, ograniczając jednocześnie kontakt z łatwopalnymi lub żrącymi cieczami.
  • Minimalizuje ryzyko rozlania i stłuczenia
  • Łatwy mechanizm otwierania/zamykania
  • Przyjazny dla środowiska: Trwała i odporna na działanie cieczy konstrukcja uchwytu